Learn More
BD Rekombinantes Ratten-Interleukin-4 (IL-4)
Catalog No. 15877998 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 μ g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
15877998 5 μ g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 15877998 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 555107
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Potenter Wachstumsfaktor für lymphoide Zellen
  • Stimuliert Wachstum, Differenzierung, Überlebensfähigkeit, Funktion von Zellen hämatopoetischen und nicht hämatopoetischen Ursprungs
  • Bindet an spezifische Rezeptoren mit hoher Affinität
  • Genprodukt ist 17-20 kD Glykoprotein, das 123 Aminosäurereste enthält
  • Lagerungspuffer: gefrorene wässrige Pufferlösung, enthält BSA
ELISA-Standard, Bioassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -80 °C
Menge 5 μ g
Quelle Ratte
Nur für Forschungszwecke.