Learn More
BD ROCK-Inhibitor (Y-27632)
Artikelnummer. 15872269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15872269 1 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15872269 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 562822
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Der ROCK-Inhibitor, Y-27632, ist ein selektiver Inhibitor der p160-Rho-assoziierten Coiled-Kinase (ROCK) und ein Faktor, der das Überleben embryonaler Stammzellen bei der Einzelzelldissoziation verbessert. Neben der zunehmenden Zellrückgewinnung nach der Dissoziation wurde Y-27632 für verschiedene andere Anwendungen in der Stammzellenforschung verwendet, einschließlich Kryokonservierung, Sortierung, Reprogrammierung, Transplantation und Differenzierung.
Zellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp ROCK-Inhibitor (Y-27632)
Menge 1 mg