Learn More
BD Sphero™ Rainbow Kalibrierpartikel, 8 Peaks, 3 bis 3,4 μm
Artikelnummer. 15859678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15859678 5 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15859678 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 559123
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
  • Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
  • Emissionsspektren, die mit vielen gängigen Fluorophoren kompatibel sind, die für die immunfluoreszierende Färbung mit durchflusszytometrischer Analyse verwendet werden
  • Sehr kleine Variationskoeffizienten bezüglich Größe und Fluoreszenz
  • Polystyrol-Mikropartikel enthalten wasserunlösliche fluoreszierende Farbstoffe, die sehr stabil sind und durch Waschen mit 70 % Alkohol sterilisiert werden können.
  • In praktischen Tropffläschchen mit 5 ml Partikelsuspension in einer Partikelkonzentration von 107/ml
  • Polystyrol
Rainbow-Kalibrierungspartikel (6 Peaks)
  • Jede Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf sechs verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
  • Rainbow-Kalibrierungspartikel (8 Peaks)
    • Die Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf acht verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
  • Fluoreszierende Rainbow-Partikel (hohe Intensität)
    • Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
    • Die Intensität dieses Partikels entspricht dem hellsten Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel, 3.0 bis 3.4 μm (Hersteller- Nr. 556286)
    Rainbow-Fluoreszenzpartikel (mittlere FL1-Fluoreszenz)
    • Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
  • Leer-Kalibrierpartikel
    • Einzelne Population von leeren Kalibrierpartikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
    • Die Intensität dieses Partikels entspricht dem niedrigsten Intensitäts-Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel (6 Peaks), 6.0 bis 6.4 μm (Hersteller- Nr. 5556288)
    • Abschätzen der Hintergrundfluoreszenz ungefärbter Zellen
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO
    Farbe Klar
    Inhalt und Lagerung 4 °C
    Format Flüssig
    Enthält Mischung von Regenbogenpartikeln, die mit 8 unterschiedlichen Fluoreszenzintensitäten gefärbt werden
    Material Polystyrol
    Partikelgröße 3 bis 3,4 μm
    Menge 5 mL
    Produkttyp Kalibrierpartikel