Learn More
BD Spritzen mit Luer-Lok™ Spitzen
Artikelnummer. 11919748
Change view
Click to view available options
Anschlusstyp:
Slip-Spitze
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstyp unitSize
11919748 Slip-Spitze 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
HINWEIS: Der Druck wurde auf BD 60 ml-Spritzen geändert, sodass er jetzt nur noch auf 50 ml graduiert werden kann. Die Spritze selbst wurde nicht geändert. Spritzen mit Graduierung auf 60 ml sind nicht mehr erhältlich.
Artikelnummer. 11919748 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 309654
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
HINWEIS: Der Druck wurde auf BD 60 ml-Spritzen geändert, sodass er jetzt nur noch auf 50 ml graduiert werden kann. Die Spritze selbst wurde nicht geändert. Spritzen mit Graduierung auf 60 ml sind nicht mehr erhältlich.
Conventional disposable syringes available without an attached needle. BD Syringes are available in a variety of tips and can be fitted with either a conventional or safety needle.
  • Feature a clear barrel with bold scale markings
  • Tapered plunger rod for ease of aspiration, positive plunger rod stop
  • Packaging is clearly labeled: free of latex, pyrogen, BPA, DEHP or PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ± 5% (≤1mL), ± 0.07mL (<0.2mL)
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Latexfrei Ja
Produkttyp Spritze
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 1 mL
Nummer der Kanülenspitze Ohne Kanüle
Volumen (metrisch) 50 mL
Anschlusstyp Slip-Spitze
Sterilität Steril