Learn More
BD Transduction Laboratories Mouse Liver Lysate
Artikelnummer. 15865939
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15865939 500 μg 1 Stück
1 options
Do not dilute or boil
Artikelnummer. 15865939
Marke: BD 611458
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Do not dilute or boil
For use as a control for western blotting
  • This lysate can be a rich source of endogenously expressed proteins
  • Provided in a denatured format
  • Ready to use for immediate loading onto an SDS-PAGE gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Liver
Menge 500 μg
Lagerungspuffer SDS-PAGE Gel
Wirtsspezies Mouse
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20 °C