Learn More
BD Vacutainer™ Spritze mit seitlichem Anschluss
Click to view available options
Unit Size:
120 Stück
Description
- 20 ml
- Seitlicher Anschluss
- Graduierung 1 ml
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Spritze |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Anschlusstyp | Exzentrisch |
| Sterilität | Steril |