Learn More
BD Vacutainer™ PPT™ Plasma-Präparationsröhrchen
Artikelnummer. 12977696
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8,5 ml
Röhrchengröße:
16 x 100 mm
Menge:
1.000/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Röhrchengröße Menge Packungsgröße
12977696 8,5 ml 16 x 100 mm 1.000/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12977696 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 362799
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Handhabungsfreundliche geschlossene Systeme. BD Vacutainer™ PPT™ Plasmaaufbereitungsröhrchen sind sterile Blutentnahmeröhrchen aus Kunststoff, die mit einem sprühgetrockneten Antikoagulans und einem inerten Trenngel besprüht sind. Sie eignen sich ideal für die Gewinnung, Lagerung und den Transport von unverdünntem Plasma für molekulardiagnostische Tests.
BD Vacutainer™ PPT™ Es handelt sich um ein geschlossenes System, das die Sammlung von venösem Blut ermöglicht, welches durch Zentrifugation unverdünntes Plasma abtrennt. Sie werden in molekulardiagnostischen Testmethoden oder anderen Verfahren eingesetzt, bei denen eine unverdünnte Plasmaprobe benötigt wird.
  • Beim Zentrifugieren des Röhrchens wandert das Trenngel und bildet eine physikalische Barriere zwischen dem Plasma und den meisten zellulären Elementen.
  • Es wird sprühgetrocknetes K2EDTA-Antikoagulans (im Gegensatz zu einem flüssigen Zusatzstoff) verwendet, damit das gewonnene Plasma unverdünnt ist.
  • Der PPT™ Das Röhrchen kann aufgrund des stabilen, inerten Trenngels ohne vorherige Plasmaentnahme transportiert werden.
  • Für optimale Ergebnisse sollte die Zentrifugation innerhalb von zwei Stunden nach der Blutentnahme erfolgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Plasma-Vorbereitungsröhrchen
Zusatzstoff Polyester-basiertes (SST) Polymer-Gel und sprühgetrocknetes K2 EDTA
Material Kunststoff
Sterilität Steril
Verschlusstyp Hemogard
Kapazität (metrisch) 8,5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacutainer™ Nadeln und Röhrchenhalter
Röhrchengröße 16 x 100 mm
Menge 1.000/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekulardiagnostische Tests, Trennung von unverdünntem Plasma
Markertyp Mylar (Transparent)