Learn More
BD Vacutainer™ Blutentnahmegefäße aus Kunststoff für Spurenelementtests: Serum-Gerinnungsaktivator
Artikelnummer. 15725222
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
Verschlussfarbe:
Königsblau
Packungsgröße:
100 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15725222
Marke: BD 368380
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Evakuierte Blutentnahmegefäße für Spurenelementtests
  • Die Röhrchen für die Spurenelementprüfung wurden durch Extraktion des Röhrchens mit Stopfen über 4 Stunden getestet
Kunststoffröhrchen
  • Hergestellt aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
  • Sicherere Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter, indem Sie (1) das Risiko eines Röhrchenbruchs bei der Handhabung verringern; (2) Brechen beim Zentrifugieren von Röhrchen mit höheren Drehzahlen vermeiden und (3) Brechen oder Absplittern von Röhrchenrändern beim Entfernen und Wiedereinsetzen des Stopfens verhindern
  • Weniger Röhrchenbrüche reduzieren nicht nur potenzielle Verletzungen, sondern stören auch den Arbeitsablauf weniger und bei Patienten ist seltener eine erneute Probenentnahme nötig, sodass der Alltagsbetrieb reibungsloser läuft
  • Dokumentierte Zuverlässigkeit in Krankenhaus-, kommerziellen und Forschungslabors
Hemogard™ Verschluss
  • Sicherheitsschild für eine sicherere Handhabung von Röhrchen
  • Identisch mit den herkömmlichen Glas- und Kunststoff-BD Vacutainer-Röhrchen, bis auf die zusätzliche Sicherheitsfunktion eines Schutzschilds über dem Gummistopfen
  • Diese Schutzschildkonstruktion schützt Laborpersonal vor direktem Kontakt mit Blut am Stopfen oder am äußeren Rand des Röhrchens sowie vor Blutspritzern beim Öffnen des Röhrchens
  • Der Gummistopfen ist in der Kunststoffabdeckung versenkt, sodass Tropfen, die von einer Nadel bei der Blutentnahme zurückbleiben, isoliert bleiben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Serum-Gerinnungsaktivator (silikonbeschichtet)
Material Kunststoff
Verschlusstyp Hemogard
Kapazität (metrisch) 6 ml
Verschlussfarbe Königsblau
Röhrchengröße 13 x 100 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL PLN
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: quartz, toluene, octamethylcyclotetrasiloxane