missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Trockenkulturmedien: Vitamin-B12-Assay-Medium

Artikelnummer. 11718822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11718822 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11718822 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 236010

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Bestimmung der Vitamin-B12-Konzentration mittels mikrobiologischer Assays

Bestellinformation

Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.

Zertifizierungen

ISO, 9000

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 9000
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Dehydriert
Medientyp Vitamin-B12-Assay-Medium
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Vitaminassay Casaminosäuren 12 g/l, Dextrose 40 g/l, Natriumacetat 20 g/l, L-Cystin 0,2 g/l, DL-Tryptophan 0,2 g/l, Adenin 20 mg/l, Guanin 20 mg/l, Uracil 20 mg/l, Xanthin 1 mg/l, Thiamin-Hydrochlorid 2 mg/l, Riboflavin 2 mg/l, Niacin 2 mg/l, Calciumpantothenat 200 μg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 4 mg/l, p-Aminobenzoesäure 200 μg/l, Biotin 10 μg/l, Folsäure 100 μg/l, Polysorbat 80 2 g/l, Dikaliumphosphat 1 g/l, Monokaliumphosphat 1 g/l, Magnesiumsulfat 0,4 g/l, Natriumchlorid 20 mg/l, Eisensulfat 20 mg/l, Mangansulfat 20 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bestimmung der Vitamin-B12-Konzentration mittels mikrobiologischer Assays
Verpackungsart Flasche
Menge 100 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.