Learn More
Scientific Industries Bead Genie
Artikelnummer. 17251752 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Ohne Stopfen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17251752 EU-Stecker 1 Stück
17241752 Ohne Stopfen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251752 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3590.00 €
    2282.06 € / 1 Stück
    Sparen 1307.94 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Bead Genie ist ein Bead Beater, der sich mit einer aggressiven vertikalen Mischbewegung ideal für Lysier-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen ist. Es ist kein zusätzliches Zubehör für die Anwendung erforderlich.
  • Bead Beater mit einer aggressiven vertikalen Mischbewegung, ideal für Lysier-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen
  • Beads sind ebenfalls erhältlich, werden aber separat verkauft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 10/240/440 V
Elektrische Anforderungen 230 V
Tiefe (angloamerikanisch) 6,5 Zoll
Tiefe (metrisch) 165 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13 Zoll
Höhe (metrisch) 330 mm
Länge (angloamerikanisch) 6,5 Zoll
Länge (metrisch) 165 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,8 Zoll
Breite (metrisch) 122 mm
Material Zinkguss
Zertifizierung/Konformität CE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen zum Lysieren, Extrahieren oder Homogenisieren
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchenhalter und Beads
Aufnahmevermögen 12 Mikroröhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen und 3 x 50 ml-Röhrchen
Enthält Röhrchenhalter
Modell Bead Genie
Anzahl Hübe 500 bis 4800 Hübe/min (250 bis 2400 U/min)
Steckertyp EU-Stecker
Zeitschaltuhr 1 s bis 99 min oder Dauerbetrieb
Schlauchstil Vertikal und horizontal
Gewicht (angloamerikanisch) 13 lb.
Gewicht (metrisch) 6 kg
Frequenz 47/63 Hz