Learn More
Omni International™ Perlenbrecher Elite™ Kugelmühlen-Homogenisator
Artikelnummer. 18839514
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
115/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
18839514 115/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18839514 Lieferant Omni International™ Lieferanten-Nr. 17100864
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Perlenbrecher Elite™ Der Kugelmühlen-Homogenisator ist für das Zerkleinern, Lysieren und Homogenisieren biologischer Proben vor der Molekülextraktion konzipiert.
  • Lysieren Sie selbst die härtesten Proben in Sekundenschnelle
  • Fortschrittlicher und einfach zu bedienender Kugelmühlen-Homogenisator
  • Breites Sortiment an Zubehör für jede Probengröße
  • Eine sehr leistungsstarke Perlmühle auf dem Markt – homogenisiert selbst die schwierigsten Proben
  • Neuer Touchscreen, mehrsprachige Benutzeroberfläche
  • Optimate™ Probenvorbereitungssoftware
  • Keine Abkühlzeit zwischen den Durchläufen erforderlich: Verarbeitung von Hunderten von Proben pro Tag
  • Praktisches Frontlader-Design
  • 99 programmierbare Speichereinstellungen
  • Integrierte Deckelverriegelung verhindert das Öffnen des Deckels während des Betriebs
  • Idealer Homogenisator zur Probenvorbereitung bei der Extraktion von DNA, RNA, Proteinen und kleinen Molekülen
  • Die optimierte Rohrbewegung gewährleistet höchste Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 8 m/s
Spannung 115/230 V
Kapazität (metrisch) 25 μL bis 50 ml
Tiefe (angloamerikanisch) 17 in.
Tiefe (metrisch) 43.2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 13 Zoll
Höhe (metrisch) 33.0 cm
Länge (angloamerikanisch) 17 in.
Länge (metrisch) 43.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 15 in.
Breite (metrisch) 38.1 cm
Zertifizierung/Konformität CE- und UKCA-geprüft
Display Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speziell entwickelt zum Zerkleinern, Lysieren und Homogenisieren biologischer Proben vor der molekularen Extraktion.
Zur Verwendung mit (Geräte) Die Option „Röhrentransport“ muss ausgewählt werden.
Enthält Bead Ruptor Antriebseinheit (19-042E), Universal-Fingerplatte (19-370), Benutzerhandbuch und 1 Jahr Garantie.
Zeitschaltuhr 1 s bis 9 h 59 min
Schlauchstil 0,5 bis 50 ml
Gewicht (angloamerikanisch) 65 lb.
Gewicht (metrisch) 29 kg
Produkttyp Homogenisator
Frequenz 50/60 Hz