Learn More
Pinnacle Brush™ Becherbürsten
Artikelnummer. 12398318
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
260 mm
260 mm
355 mm
455 mm
455mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
12398318 260 mm
12811934 260 mm
12388318 455mm
12821934 355 mm
12851934 355 mm
12308328 455 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12398318 Lieferant Pinnacle Brush™ Lieferanten-Nr. T2382
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konstruktion mit verzinktem Stahldrahtgriff. Pinnacle Brush™ Becherbürsten verfügen über Nylonborsten für eine schonende Reinigung.
  • Griff aus verzinktem Stahl
  • Nylonborsten
Spezifikation
Produkttyp Flaschenbürste
Griffmaterial Metall
Durchmesser (metrisch) 3.5 cm
Länge (metrisch) 260 mm
Länge (metrisch) Bürste 9.5 cm
Länge (metrisch) Griff 16.5 cm
Menge 10 Packungen
Größe Bürstenumfang: 11 cm