Learn More
Pinnacle Brush™ Becherbürsten
Artikelnummer. 12811934
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
260 mm
260 mm
355 mm
455 mm
455mm
Bristle Material:
Faser
Nylon
Artikelnummer. Länge (metrisch) Bristle Material
12811934 260 mm Faser
12388318 455mm Faser
12398318 260 mm Nylon
12821934 355 mm Faser
12851934 355 mm Nylon
12308328 455 mm Nylon
6 options
Artikelnummer. 12811934
Marke: Pinnacle Brush™ T309
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion mit verzinktem Stahldrahtgriff. Pinnacle Brush™ Becherbürsten verfügen über Nylonborsten für eine schonende Reinigung.
  • Griff aus verzinktem Stahl
  • Nylonborsten
Spezifikation
Produkttyp Flaschenbürste
Bristle Material Faser
Griffmaterial Stahldraht
Durchmesser (metrisch) 4.5 cm
Länge (metrisch) 260 mm
Länge (metrisch) Bürste 9.5 cm
Länge (metrisch) Griff 17.5 cm
Menge 10/Packung
Größe Brush Circumference: 14 cm