Learn More
Pinnacle Brush™ Becherbürsten
Click to view available options
Länge (metrisch):
260 mm
260 mm
355 mm
455 mm
455mm
Bristle Material:
Faser
Nylon
Beschreibung
- Griff aus verzinktem Stahl
- Nylonborsten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flaschenbürste |
| Bristle Material | Nylon |
| Griffmaterial | Stahldraht |
| Durchmesser (metrisch) | 5.4 cm |
| Länge (metrisch) | 355 mm |
| Länge (metrisch) Bürste | 12.5 cm |
| Länge (metrisch) Griff | 24 cm |
| Menge | 10/Packung |
| Größe | Brush Circumference: 17 cm |