Learn More
Glassco Laboratory Equipments Becherglas Heavy Duty
Beschreibung
- Niedrigformige Griffin-Glasbecher mit schweren Wänden und Ausläufen
- Erhältlich in Kapazitäten von 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml und 1000 ml
- Hergestellt aus 3,3-Borosilikat-Glas
- Bedruckt mit langlebiger weißer Emaille
- Verfügt über eine Skala mit doppelter Kapazität
- Enthält ein großes Kennzeichnungsfeld zur einfachen Markierung
- Gleichmäßige Wanddicke sorgt für eine hohe mechanische Festigkeit
- Sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien und Temperaturschock
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Becher |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Graduated | Ja |
| Scale | Weiße Emaille-Schuppe |
| Modell | Niedrig |