missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy duty

Artikelnummer. 31937689
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
8 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31937689 400 mL 10 Stück
31937686 50 mL 10 Stück
31937662 100 mL 10 Stück
31937683 150 mL 10 Stück
31937670 250 mL 10 Stück
31937678 600 mL 8 Stück
31937673 1000 mL 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31937689 Lieferant Glassco Laboratory Equipments Lieferanten-Nr. EU229.237.08
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Low-form Griffin glass beaker with heavy walls, a double capacity scale, and a spout for laboratory use.

  • Low-form Griffin glass beakers with heavy walls and spouts
  • Available in 50 mL, 100 mL, 150 mL, 250 mL, 400 mL, 600 mL, and 1000 mL capacities
  • Made from 3.3 borosilicate glass
  • Printed with durable white enamel
  • Features a double-capacity scale
  • Includes a large labelling field for easy marking
  • Uniform wall thickness provides high mechanical strength
  • Highly resistant to chemicals and thermal shock

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 400 mL
Material Borosilicate Glass (3.3)
Typ Beaker
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Reusable
Graduated Yes
Scale White Enamel Scale
Modell Low Form
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.