Learn More
Nickel Electro™ Beaker tongs 310m length heat resistant silicone
Artikelnummer. 13075873 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
356 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
13075873 356 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13075873 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 7005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.55 €
    61.35 € / 1 Stück
    Sparen 6.20 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Nickel Electro™ Becherzange mit silikonummantelter Backe reduziert das Bruchrisiko beim Umgang mit Bechern.
  • Edelstahl
  • Mit Silikonhülle beschichtete Klemmbacke
  • Verringertes Bruchrisiko
  • Für Gefäße mit 55 mm bis120 mm Durchmesser
  • Hält Becher von 100 bis 1000 ml
Spezifikation
Beschreibung Bechergläserzangen aus Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Anheben von heißen Bechern, 100 ml bis 1.000 ml
Oberflächenbeschichtung Silikon
Spitzenform Gebogen
Länge (metrisch) 356 mm
Material PTFE-Beschichtung