Learn More
Buerkle™ Messbecher mit Griff und transparenter Graduierung
Artikelnummer. 10540883 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10540883 2000 mL 1 Stück
11901521 100 mL 1 Stück
10188511 250 mL 1 Stück
10250702 500 ml 1 Stück
10366492 1000 mL 1 Stück
10604023 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10540883 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 71022000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Becher mit Griff und transparenten Graduierungen bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, die sie für eine Vielzahl von Messanforderungen im Labor verwendbar macht. Der rechteckige Griff bietet eine zuverlässige Unterstützung und
  • PP (Polypropylen)
  • Durchscheinend
  • Autoklavierbar
  • Skala zum Messen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (metrisch) Basis 125 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 150 mm
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 215 mm
Enthält Griff
Menge 6/Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Transparente Skala