Learn More
Chemsplash Bartmaske aus Vliesstoff, Einweg
Artikelnummer. 30058276
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30058276 Weiß 1000 Stück
30058366 Blau 1000 Stück
30058355 Rot 1000 Stück
30058416 Grün 1000 Stück
30058315 Gelb 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30058276 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2505.400.999
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Einweg-Bartmaske besteht aus einem Vliesstoff und ist in einer Einheitsgröße erhältlich.
Bartmaske aus Vliesstoff
  • Material: Vliesstoff
  • Merkmale:
    • Elastisch
    • 100 % latexfrei
    • 18 in.
    • PFAS-frei
Die Einweg-Bartmaske besteht aus einem Vliesstoff und ist als Einheitsgröße konzipiert. Ein elastisches Band sorgt für einen sicheren Sitz im Gesicht und macht die Maske somit für den Einsatz in BRC-zugelassenen Arbeitsbereichen und in der pharmazeutischen Industrie geeignet.
Spezifikation
Typ Allzweck-Bartabdeckung
Größe Einheitsgröße
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45 cm