Learn More
BEBT-908, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477706 100 mg 100 Milligramm
16470358 5 mg -
16437898 10 mg -
16403847 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477706 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19763
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BEBT-908 (PI3Kα inhibitor 1) is a selective PI3Kα inhibitor extracted from patent US/20120088764A1, Compound 243, has an IC5050≤1 μM) .
BEBT-908 (PI3Kα inhibitor 1) is a selective PI3Kα inhibitor extracted from patent US/20120088764A1, Compound 243, has an IC5050≤1 μM) .
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BEBT-908
CAS 1235449-52-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H25N9O3S
Menge 100 mg
Synonym PI3Kα inhibitor 1
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 37 mg/mL (72.90 mM)
SMILES CN(CC1=CC(N=C(C2=CN=C(NC)C=C2)N=C3N4CCOCC4)=C3S1)C5=NC=C(C(NO)=O)C=N5
Molekulargewicht (g/mol) 507.57
Formelmasse 507.57
Reinheit (%) 99.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease