missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Becampanel, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428897
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16428897 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16428897 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15073

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Becampanel (AMP397) is the first competitive AMPA antagonist and an antiepileptic agent.

Becampanel (AMP397) is the first competitive AMPA antagonist and an antiepileptic agent.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Becampanel
Physikalische Form Powder
CAS 188696-80-2
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H11N4O7P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym AMP 397
SMILES O=C1C(NC2=CC([N+]([O-])=O)=CC(CNCP(O)(O)=O)=C2N1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 330.19
Formelmasse 330.19
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.