Learn More
Behensäure, Tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020780
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11485253 250 g 250 Gramm
11475253 1000 g 1000 Gramm
11495253 5000 g 5000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11485253
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12850.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.592 g/mol
Behenic acid is used to give hair conditioners and moisturizers their smoothing properties. It is also used to investigate the phase behavior of long-chain acids in supercritical propane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Behensäure wird verwendet, um Haarpflegemitteln und Feuchtigkeitscremes ihre Glättungseigenschaften zu verleihen. Auch zur Untersuchung des Phasenverhaltens von langkettigen Säuren in überkritischem Propan verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMF (∼3 mg/ml), heißem Methanol, Wasser (0,15 mg/ml bei 25 °C), Chloroform und Ethanol (2,18 mg/ml bei 25 °C).
Hinweise
An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-85-6
Summenformel C22H44O2
Molekulargewicht (g/mol) 340.592
MDL-Nummer MFCD00002807
InChI-Schlüssel UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
PubChem CID 8215
ChEBI CHEBI:28941
IUPAC-Name Docosansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Behenic acid
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Siedepunkt 306°C (60 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 1792887
Merck Index 14,1023
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF (∽3mg/ml),hot methanol,water (0.15mg/ml at 25°C),chloroform,and ethanol (2.18mg/ml at 25°C).
Formelmasse 340.6
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch