Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer For Depressurised Operation
Click to view available options
Modell:
B5A
Gehäuse B10Z
Gehäuse B5Z
Fassungsvermögen:
500 L
1000 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kann direkt an die Wasserversorgung angeschlossen werden und ist sofort einsatzbereit.
- Automatische Entlüftung durch die Wasserzufuhr von unten
- Minimales Risiko einer mikrobiellen Kontamination durch Schlitzdüsen in der Rohwasserversorgung
- Die Düsen sind robust und leicht zu reinigen, es besteht keine Gefahr von Schäden durch mechanische Beanspruchung.
- Extrem sichere und auslaufsichere Abdichtung der Düsen durch das eigene Schweißverfahren des Herstellers.
- Das Leitfähigkeitsmessgerät ist direkt oben montiert.
- B5 und B10 können auch als Wandeinheiten verwendet werden (Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten).
- Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
- Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.
- Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
- B5 und B10 können auch als Wandeinheiten verwendet werden (Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten).
- Das Leitfähigkeitsmessgerät ist direkt oben montiert.
- Extrem sichere und auslaufsichere Abdichtung der Düsen durch das eigene Schweißverfahren des Herstellers.
- Die Düsen sind robust und leicht zu reinigen, es besteht keine Gefahr von Schäden durch mechanische Beanspruchung.
- Minimales Risiko einer mikrobiellen Kontamination durch Schlitzdüsen in der Rohwasserversorgung
- Automatische Entlüftung durch die Wasserzufuhr von unten
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 500 l Wasserdeionisierer, Leitfähigkeitsmessgerät mit Endschalter und Elektroventil |
| Fassungsvermögen | 500 L |
| Material | Polyethylen |
| Modell | B5A |
| Typ | Ersatzkartusche |
| Breite (metrisch) | 0,46 m |
| Höhe (metrisch) | 0,022 m |
| Tiefe (metrisch) | 0,44 m |
| Gewicht (metrisch) | 0,46 m |