Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer Made Of Nylon
Beschreibung
- Optimale Ausnutzung der Ionenaustauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
- Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
- Beständig gegen Wechseldruck
- Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.
- Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
- Druckwiderstand bis 8 bar
- Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
- Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.
- Beständig gegen Wechseldruck
- Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | B10DNZ Druckfestes Mischbett aus Nylon, permanente Druckfestigkeit bis 8 bar, Ersatzkassette |
| Fassungsvermögen | 1200 L |
| Flussrate | 300 l/h |
| Material | Nylon |
| Modell | B10DNZ |
| Typ | Entmineralisierer |
| Breite (metrisch) | 22 cm |
| Höhe (metrisch) | 22 cm |
| Tiefe (metrisch) | 60 cm |