missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Leitwertmessgerät

Artikelnummer. 10166301
Change view
Click to view available options
:
VolumeMetric: 0,022572 m3
Artikelnummer.
10166301 VolumeMetric: 0,022572 m3
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10166301

Marke: behr Labor-Technik™ B00223525

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Leitwertmessgerät für eine präzise Leitfähigkeit. behr Labor-Technik™ behrotest™ Leitwertmessgerät für B5 und B10 mit eingebautem Relais einschließlich Schlauchsatz. Das Messgerät misst den elektrischen Strom oder die Leitfähigkeit in einer Lösung.

  • Integrierte Leitfähigkeit
  • Inklusive Schlauchsatz

Spezifikation

Volumen (metrisch) 0,0226 m3
Größe Breite: 0.33 m, Höhe: 0.18 m, Tiefe: 0.38 m
Länge (metrisch) 0,38 m
Breite (metrisch) 0,33 m
Höhe (metrisch) 0,18 m
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.