Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Verdünnungswassertank
Artikelnummer. 10065170
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 l
30 L
60 l
Durchmesser (metrisch):
350 mm
400 mm
Enthält:
Mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss
Verteilerfritten und Druckluftanschluss, interner Kühlschlauch aus Edelstahl und Anschluss für Umluftthermostat
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Durchmesser (metrisch) Enthält unitSize
10065170 60 l 400 mm Mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss 1 Stück
10460071 30 L 350 mm Verteilerfritten und Druckluftanschluss, interner Kühlschlauch aus Edelstahl und Anschluss für Umluftthermostat -
10516402 30 l 350 mm Mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10065170
Marke: behr Labor-Technik™ B00217793
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polyethylen niedriger Dichte. Der Verdünnungswassertank Behr Labour Technik™ Behrotest™ wurde entwickelt, um Abfall zu sammeln, der direkt aus Laboren über spezielle Ablassleitungen abgeleitet wird.
  • Umfasst Belüftungseinrichtung, Niveauanzeige und Stopphahn
  • Farbig (Lichtschutz), mit Deckel für einfache Reinigung
Spezifikation
Farbe Blau
Beschreibung Material: Polyethylen niederer Dichte (LDPE)
Volumen (metrisch) 60 l
Enthält Mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss
Material Polyethylen niederer Dichte (LDPE)
Größe Durchmesser: 400 mm, Höhe: 600 mm
Typ Verdünnungswassertank
Höhe (metrisch) 600 mm
Durchmesser (metrisch) 400 mm