Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Extraktionsgerät für Heißextraktionssysteme nach Twisselmann
Beschreibung
- Extraktion nach der Twisselmann-Methode
- Kontinuierliche Heißextraktion
- Verbessert die Löslichkeit und verkürzt die Extraktionszeit
- Energie für jede Probenposition individuell einstellbar
- Der Kühlwasserkreislauf sorgt für eine gleichmäßige Kühlung an Probenpositionen
- Praktische Ablage zur sicheren Lagerung des Kondensators zwischen den Heißextraktionen
- Klemmen zum sicheren Halten von Zwischenprodukten der Extraktion nach dem Entfernen des Probenbehälters
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heißextraktionssystem nach Twisselmann |
| Produkttyp | Extraktionsgerät |
| Kapazität (metrisch) | 6 x 100 ml |
| Enthält | Klammern |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion von Lösungsmitteln |