missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Schwimmerschalter

Artikelnummer. 10084801
Click to view available options
Breite (metrisch):
0.08 m
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10084801

Marke: behr Labor-Technik™ B00223544

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Überwachen Sie mit diesem Schwimmerschalter die Flüssigkeitsstände in einem Tank. Behr Labor Technik™ behrotest™ Schwimmerschalter, mit dem der Flüssigkeitsstand in einem Tank erkannt wird. Der Schalter kann zur Steuerung einer Pumpe, als Anzeige, als Alarm oder zur Steuerung anderer Geräte verwendet werden.

  • Zur Erkennung des Flüssigkeitsstands in einem Tank
Zur Verwendung mit Leitfähigkeitsmessgerät

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 0,0021 m3
Tiefe (metrisch) 0.33 m
Höhe (metrisch) 0.08 m
Breite (metrisch) 0.08 m
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt