Learn More
behr Labor-Technik™ behrotest™ Workstation Equipment
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Proben von Schwermetallaufschluss mit Königswasser
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 6 Proben für den Schwermetallaufschluss mit Königswasser |
| Ausreichend für | 6 Proben |
| Typ | Behrotest Arbeitsplatzausstattung |