Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Einkanal-Timer mit Direkteingabe und zehn Tasten
Artikelnummer. 17643175 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
:
Rückführbar auf NIST
Artikelnummer.
17643175 Rückführbar auf NIST
1 options
Artikelnummer. 17643175
Marke: H-B Instrument™ B617003500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Zwei AAA-Batterien
Der Timer mit zehn Tasten ermöglicht eine direkte Eingabe für eine schnellere Programmierung der gewünschten Zeit
  • Zeitkapazität: 99 Minuten: 99 s
  • Zählrichtung: nach oben/unten
  • Speicher für die letzte Zeiteinstellung
  • Akustische und optische Alarme; zeigt die nach dem Countdown verstrichene Zeit an
  • Montageoptionen: flach auf dem Tisch liegend, aufklappbarer Ständer für vertikale Ansicht, Clip zur Befestigung an der Labormanteltasche, magnetische Rückseite für die Befestigung auf Metalloberflächen
  • Mit mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Spezifikation
Produkttyp Einkanal-Timer
Genauigkeit ±5 Sekunden/Tag
Auflösung 1 s
Akkutyp (2) 1,5 V, Typ AAA oder gleichwertig (im Lieferumfang enthalten)
Enthält Lieferung mit Kalibrierungszertifikat. Dieses Zertifikat gibt an, dass die Kalibrierung gemäß NIST-Verfahren erfolgt ist und den Anforderungen der ANSI/NCSL Z540-1 entspricht.
Menge 10/Karton