Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Einkanal-Timer mit Dreifachalarm
Artikelnummer. 17653175
Ansicht ändern
Click to view available options
Zeitbereich:
99 min, 59 s
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zeitbereich unitSize
17653175 99 min, 59 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17653175 Lieferant H-B Instrument™ Lieferanten-Nr. B617003600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.92 €
    62.23 € / 1 Stück
    Sparen 17.69 €
    22% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Zwei AAA-Batterien
Dank der Auswahl an Vibrations-, akustischen und optischen Alarmen eignet sich dieser Timer perfekt für Umgebungen mit hohem Geräuschpegel
  • Umschaltbare Zeitkapazität: 19 Stunden: 59 Minuten/99 Minuten: 59 s
  • Zählrichtung: nach oben/unten; zeigt die nach dem Countdown verstrichene Zeit an
  • Speicher für die letzte Zeiteinstellung
  • Vibrations-, optische und akustische Warnton-Alarme können gleichzeitig oder unabhängig voneinander ausgeschaltet werden
  • Tastenton zur Bestätigung einer Dateneingabe
  • Kann flach auf einem Tisch, im aufklappbaren Ständer für eine vertikale Ansicht oder mit dem praktischen Clip an der Labormanteltasche befestigt verwendet werden
  • Mit mehrsprachiger Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Spezifikation
Produkttyp Elektronische Zeitschaltuhr
Zeitbereich 99 min, 59 s
Genauigkeit ±5 Sekunden/Tag
Auflösung 1 Sek. in Min./Sek.-Anzeige
Richtung Auf-/Abwärts
Akkutyp (2) 1,5 V, Typ AAA oder gleichwertig (im Lieferumfang enthalten)
Farbe Weiß
Displaymaße 35 x 20 mm
Abmessungen (L x B x H) 56 x 32 x 75 cm (2,2 x 1,3 x 3 in.)
Enthält Lieferung mit Kalibrierungszertifikat. Dieses Zertifikat gibt an, dass die Kalibrierung gemäß NIST-Verfahren erfolgt ist und den Anforderungen der ANSI/NCSL Z540-1 entspricht.
Menge Jeweils