Learn More
SP Bel-Art™ Bel Art Produkte Trypsin Wärmeplatte
Artikelnummer. 15523034 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
25,4 x 24,9 x 5,7 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15523034
Marke: SP Bel-Art™ F370153000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hochgenaue Wärmeplatte, eingestellt auf optimale 37 °C (±1 °C), für die Trypsinisierung von Zellen während der Durchführung der Zellpassage konzipiert
  • Vermeidet zahlreiche Eingänge in den CO2-Inkubator, die seine Atmosphäre verändern und laufende Experimente in den inkubierten Kulturen beeinträchtigen
  • Erhöht die Zellviabilität, indem die Zellen während der Untersuchung von Zellkulturen außerhalb des Inkubators auf einer optimalen Temperatur gehalten werden
  • Kann verwendet werden, um die Wärme der Reagenzien im Inneren der Haube zu erhalten
  • Der integrierte 15-Minuten-Countdown-Timer verfolgt, wie lange sich das Trypsin auf den Zellen befand
  • Die Temperatur bleibt über die gesamte eloxierte Aluminiumwärmeplatte konstant; Abmessungen 17,8 D x 20,3 cm B (7 x 8 in.)
  • Passt problemlos in Zellkulturhauben oder auf die Werkbank
  • Das UV-beständige Polypropylen-Gehäuse erleidet keinen Schaden unter keimtötendem UV-Licht
  • Wasserbeständig und sicher für die Reinigung mit Ethanol oder IPA
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 37 °C
Breite (metrisch) 24,9 cm
Spannung 220 V
Abmessungen (L x B x H) 25,4 x 24,9 x 5,7 cm