Learn More
Bel-Art™ 5ml Centrifuge Tube Rack, 26x11,3x10,5cm,
Artikelnummer. 15333414
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
40
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
15333414 40 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15333414 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F185134640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.38 €
    38.74 € / 1 Stück
    Sparen 22.64 €
    36% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Im Falle von 5 ml-Zentrifugenröhrchen, einschließlich der Marke Eppendorf, kann dieses Gestell auch andere Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 bis 16 mm fassen
Im Falle von 5 ml-Zentrifugenröhrchen, einschließlich der Marke Eppendorf, kann dieses Gestell auch andere Röhrchen mit einem Durchmesser von 13 bis 16 mm fassen
  • Aus korrosionsbeständigem weißem Polypropylenkunststoff
  • Endplatten verfügen über Griffe für einfachen Transport und einfaches Stapeln
  • Fasst bis zu 40 Röhrchen in 4 x 10-Reihen
  • Höhe des oberen Einlegebodens: 3.4 cm (1.03 in.)
  • Abmessungen: L x B x H: 26 x 11.3 x 10.5 cm (10.5 x 4.5 x 4.12 Zoll)
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen 6 ml-Zentrifugenröhrchen
Material Polypropylen
Positionen 40
Form Rectangular
Stapelbar Ja
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 10.5 x 4.5 x 4.125 Zoll (26 x 11.3 x 10.5 cm)
Länge (metrisch) 26 cm
Länge (angloamerikanisch) 10.5 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4.125 Zoll
Produkttyp Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Einschübe 2 Stufen
Höhe (metrisch) 10,5 cm
Array 4 x 10
Breite (metrisch) 11,3 cm