Learn More
Bel-Art™ DISPENSER WRITE-ON LABEL TAPE WALL MOUNT FOOT
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Klebebandrollen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Spender in Economy-Ausführung (Herst.- Nr. F13473-0000 ) kann vertikal oder horizontal an der Wand montiert werden, wobei die Plattform nach links oder rechts positioniert ist
- Kompatibel mit Stift für nasse Oberflächen (separat erhältlich), der einen gleichmäßigen Tintenfluss auf vertikalen Oberflächen bietet
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wandhalterungsfuß |
| Farbe | Silver |
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Breite (metrisch) | 13 cm |
| Höhe (metrisch) | 11 cm |
| Aufnahmevermögen | Klebebandrollen |
| Material | Edelstahl |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Top Loading |
| Mehr anzeigen |