Learn More
Bel-Art™ Ganz aus Polyethylen gefertigte Poly-Handpumpen
Description
- Passt direkt auf Standard-Fassstopfen oder Ballonstopfen.
- Vollständig aus robustem Polyethylen gefertigt.
- Inert gegenüber starken Säuren, Laugen und vielen Lösungsmitteln
- Die Druckabgabe erfolgt durch positiven Druck beim Abwärtshub des Kolbens; das Gefäß wird nicht unter Druck gesetzt
- Der ergonomische Griff liegt auch mit Handschuhen bequem in der Hand.
- Die Pumpe fördert effizient bis zu einer Höhe von 3,65 m (12 ft.). Wassersäule und leeres Fass oder Ballon bis auf 3 mm an den Boden
- Erhältlich in Größen passend für 114- und 220-Liter-Fässer (30–50 gal.) aus Kunststoff oder Stahl sowie für 20-Liter-Ballons (5 gal.).
Specifications
Specifications
| Anwendungen | Industrielle Flüssigkeitshandhabung |
| Flussrate | 560 ml/Hub |
| Pumpenrohrlänge | Für 20-Liter-Ballons |
| Resistenzeigenschaften | Alkalien, Waschmittel, Säure |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Fasspumpe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 5 gal. Fässer |