Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Antikörperauffangtabletts
Artikelnummer. p-4373603 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1.6 x 11.5 cm (0.62 x 4.5 in)
6,5 x 6,5 Zoll (16,5 x 16,5 cm)
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12860713
Marke: Bel Art™ F451000000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Minimieren Sie die Verwendung teurer Antikörper während der Inkubation durch die Verwendung eines Tabletts mit optimaler Größe
  • Für gängige Midi- und Mini-Gele
  • Stapelbar, wiederverschließbar und wiederverwendbar
  • Alle Tabletts verfügen über einen befestigten Deckel zum Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten
  • Einspurtabletts werden als Gruppe von fünf miteinander verbundenen Spuren geliefert, die vor Verwendung einfach zu jeweils einer Spur getrennt werden können
  • Polypropylen; autoklavierbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.6 X 11.5 cm per lane
Abmessungen (L x B) 1.6 x 11.5 cm (0.62 x 4.5 in)
Farbe Natural
Höhe (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 1.6 cm
Material Polypropylen
Typ Antikörperauffangtablett
Breite (metrisch) 11.5 cm
Enthält Befestigter Deckel zum Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten
Länge (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.