Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Büretten mit automatischer Nullstellung
Product Code. p-307377 Shop All SP Scienceware Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 15204359
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ H379180111
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mit gut ablesbaren blauen Graduierungen vor weißem Hintergrund
  • Das Zufuhrende ist in einen Kunststoffabsperrhahn mit Druckknopf eingebaut, der eine tröpfchenweise Zufuhr ermöglicht
  • Die kleine Schraubklemme passt die Tropfgeschwindigkeit entsprechend des Tritrationsbedarfs an
  • Das Füllrohr aus Polyethylen reicht vom oberen Ende der Bürette in das Flaschenreservoir
  • Die Genauigkeit der Graduierung entspricht Klasse B
  • Glasbürette verfügt über 1/10 Unterteilungen
  • Flasche, Schraubverschluss und runder Sockel sind aus Polyethylenkunststoff
Specifications
Genauigkeit Class B
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Natural
Kapazität (metrisch) 25 ml
Länge (metrisch) 21 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) 1.000 ml-Reservoir aus Polyethylen
Material Polyethylen
Graduierungen 0.10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stirplate
Enthält Polypropylen-Absperrhahn, Polyethylen-Behälter, Füllrohr, Schraubverschluss und Sockel
Umfang Blau
Sperrhahn No
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz Class B
Gewährleistung None
Volumen (metrisch) Reservoir 1000 mL
Typ Automatische Bürette
Class Klasse B