Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Autoradiographiestifte
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Taschenclip und Schraubknopf zur Einstellung der Stiftspitze
Einfache Markierung des Films mit ungiftigem und nicht radioaktivem phosphoreszierendem Material
- Festes phosphoreszierendes Material läuft nicht aus und trocknet nicht aus (keine Blasen, Fläschchen oder Flüssigkeiten, die verschüttet werden); nicht-radioaktive Energie kann durch die Exposition gegenüber weißem oder fluoreszierendem Licht angepasst werden
- Minuziöse, 3 bis4 Energieabgabe hinterlässt ein deutliches Bild, ohne dass der Film überbelichtet wird
- Hellgrüne Markierungen leuchten nicht im Dunkeln, sind aber unter normalen Bedingungen und auf Röntgenfilm sichtbar
- Keine Beta- oder anderen Isotopenemissionen; Spektralhöchstwert, 5600Å
- Stiftspitze mit Schraubknopf einstellbar; die Stifte sind 4 /2 Zoll lang (11.4 cm)
- Nicht geeignet für Phosphorsiebe
Markierungen für hohe Energieniveaus
Höhere Energieemissionsstärke und etwas längere Energieemissionsdauer
Geeignet zum Markieren von Röntgenfilmen ähnlich wie bei Kodak™ XLS
Keine Beta- oder anderen Isotopenemissionen
Die Markierung wird von gekühlten Filmen nicht beeinflusst, und ein Verstärkerschirm wirkt sich nicht auf die Intensität aus
Nicht geeignet für Phosphorsiebe
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Felt Tip |
| Produkttyp | Nicht radioaktiver Marker |
| Farbe | Hellgrün |
| Enthält | Taschenclip und Schraubknopf zur Einstellung der Stiftspitze |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Markieren verschiedener Röntgenfilme mit Seriennummern, Daten, Belichtungszeiten und Markierungen für die Filmposition |
| Menge | Jeweils |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,5 in. |