Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Autoradiographiestifte
Artikelnummer. p-158295 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Ideal für die Markierung von Röntgenfilmen wie dem Kodak XLS
Ideal zum Markieren verschiedener Röntgenfilme mit Seriennummern, Daten, Belichtungszeiten und Markierungen für die Filmposition
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12320469
Marke: Bel-Art™ F133500000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Taschenclip und Schraubknopf zur Einstellung der Stiftspitze
Einfache Markierung des Films mit ungiftigem und nicht radioaktivem phosphoreszierendem Material
  • Festes phosphoreszierendes Material läuft nicht aus und trocknet nicht aus (keine Blasen, Fläschchen oder Flüssigkeiten, die verschüttet werden); nicht-radioaktive Energie kann durch die Exposition gegenüber weißem oder fluoreszierendem Licht angepasst werden
  • Minuziöse, 3 bis4 Energieabgabe hinterlässt ein deutliches Bild, ohne dass der Film überbelichtet wird
  • Hellgrüne Markierungen leuchten nicht im Dunkeln, sind aber unter normalen Bedingungen und auf Röntgenfilm sichtbar
  • Keine Beta- oder anderen Isotopenemissionen; Spektralhöchstwert, 5600Å
  • Stiftspitze mit Schraubknopf einstellbar; die Stifte sind 4 /2 Zoll lang (11.4 cm)
  • Nicht geeignet für Phosphorsiebe
Markierungen für hohe Energieniveaus
Höhere Energieemissionsstärke und etwas längere Energieemissionsdauer
Geeignet zum Markieren von Röntgenfilmen ähnlich wie bei Kodak™ XLS
Keine Beta- oder anderen Isotopenemissionen
Die Markierung wird von gekühlten Filmen nicht beeinflusst, und ein Verstärkerschirm wirkt sich nicht auf die Intensität aus
Nicht geeignet für Phosphorsiebe
Spezifikation
Spitzenform Felt Tip
Produkttyp Nicht radioaktiver Marker
Farbe Hellgrün
Enthält Taschenclip und Schraubknopf zur Einstellung der Stiftspitze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Markieren verschiedener Röntgenfilme mit Seriennummern, Daten, Belichtungszeiten und Markierungen für die Filmposition
Menge Jeweils
Länge (angloamerikanisch) 4,5 in.