Learn More
Bel-Art™ FLASCHENTRAGEGESTELL 8 STELLEN STELLEN
Artikelnummer. 11715074 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
:
Flaschenträger
Artikelnummer.
11715074 Flaschenträger
1 options
Artikelnummer. 11715074
Marke: Bel-Art™ F169680000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Großer Griff für leichtes Tragen
Der Polypropylenträger fasst acht 300 ml-Standardflaschen für biologischen Sauerstoffbedarf
  • Abmessungen: 33 x 17 x 7 H cm (13.125 x 6.25 x 2.625 Zoll); 9 cm (3.625 Zoll)
  • Öffnungen haben einen Durchmesser von 7.2 cm (2.8 Zoll)
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen Flaschen für biologischen Sauerstoffbedarf (300 ml)
Material Polypropylen
Positionen 8
Abmessungen (L x B x H) 6.75 x 13.12 x 2.62 Zoll (17 x 33 x 7 cm)
Länge (metrisch) 17 cm
Länge (angloamerikanisch) 6.75 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 13.12 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,62 in.
Produkttyp Flaschenträger
Höhe (metrisch) 7 cm
Breite (metrisch) 33 cm