Learn More
Bel-Art™ F246020000 BETASCHUTZSCHUERZE
Artikelnummer. 10319840 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
:
Beta-Blockierschürze aus Neopren
Artikelnummer. 10319840
Marke: Bel-Art™ F246020000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leichte Neoprenschürze blockiert bis zu 96 % der energiereichen Betastrahlen von Strontium-90 und über 98 % der Betastrahlen von Phosphor-32
  • Perfekt zum Schutz vor Chemikalienspritzern
  • Zur Verwendung in Verbindung mit Strahlenschutzschirmen
  • Durch die Anordnung der Bänder liegt das Gewicht der Schürze auf den Schultern und nicht auf dem Hals
  • 51 x 82 cm lang; Farbe: Schwarz
  • Stärke: 3.2 mm (0.125 Zoll)
Spezifikation
Material Neopren
Farbe Schwarz
Dicke 0.12 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutz vor Chemikalienspritzern
Abmessungen (L x B) 20 x 32,25 in.
Länge (metrisch) 51 x 82 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 53.6 oz.
Gewicht (metrisch) 1,52 kg