Learn More
Bel-Art™ BOTTLE,PP, BOOK, GRADUATED,5LITER
Artikelnummer. 15396666 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15396666
Marke: Bel-Art™ H109390005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Polypropylenflaschen lassen sich für eine effiziente Raumnutzung buchähnlich auf Einlegeböden stapeln
  • Mit zwei Griffen: ein oberer Griff und ein praktischer Griff an der Vorderseite erleichtern das Herausnehmen aus einem Regal
  • Graduierte Markierungen auf der Vorderseite in Liter
Spezifikation
Fassungsvermögen 169.07 oz., 5000 mL
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1.25 gal.
Farbe Translucent, White
Material Polypropylen
Menge 1 Ea.
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated Yes
Öffnung Wide, Threaded
Form Square with Handle
Höhe (metrisch) 241.3 mm
Produkttyp Rectangular Bottle
Breite (angloamerikanisch) 14.75 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9.5 in.
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlussgröße 43 mm
Verschlusstyp Threaded