Learn More
Bel-Art™ BOX, GLOVE, BELLOWS TYPE GLOVE, SZ10
Artikelnummer. 16501510 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Groß (10)
Medium (9)
Small (8)
Produkttyp:
Ersatzhandschuh
Faltenbalg und Handschuh
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Artikelnummer. Größe Produkttyp unitSize
16501510 Medium (9) Faltenbalg und Handschuh 1 Paar
10593844 Groß (10) Faltenbalg und Handschuh 1 Stück
16581500 Small (8) Ersatzhandschuh 1 Paar
16591500 Medium (9) Ersatzhandschuh 1 Paar
10629253 Groß (10) Ersatzhandschuh 1 Stück
5 options
Diese Produkte enthalten natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Artikelnummer. 16501510
Marke: Bel-Art™ H500250309
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Produkte enthalten natürliches Gummilatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern allergische Reaktionen hervorrufen können. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und Warnungen des Herstellers. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Verwendung dieser Produkte.
Bildet eine auslaufsichere Einheit mit O-Ring-Konstruktion, die in die Box integriert ist
  • Bildet eine auslaufsichere Einheit mit O-Ring-Konstruktion, die in die Box integriert ist
  • Der Faltenbalg ermöglicht eine kühlende Luftzirkulation
  • Wenn der Handschuh und die Manschette getrennt sind, bleibt die Manschette an der Box befestigt
  • Handschuhgrößen sind austauschbar, und es können fast alle Standardhandschuhe für Labor, Chirurgie oder Einweg-Handschuhe verwendet werden
  • Die Länge der verlängerten Manschette und des Handschuhs beträgt ca. 76 cm (30 Zoll)
  • Zur Verwendung mit H50025-0320 Klemmringen, um die Handschuhe zu fixieren
Hinweis:  Aufgrund der nicht spezifizierten Art ihrer Verwendung und der Verwendungsumgebung dürfen Handschuhe für Handschuhboxen nur aufgrund von Transportschäden und nur dann zurückgegeben werden, wenn sie nicht verwendet wurden.
Bestellinformation
Die Hülse passt in Rundanschlüsse mit einem Außendurchmesser von 8 in(20 cm) und ovale 7 x 10 in (18 x 25 cm) Anschlüsse.Erweiterte Länge mit Handschuh, 30 in (76 cm).Ein Paar pro Packung.
Spezifikation
Produkttyp Faltenbalg und Handschuh
Material Naturgummi, Latex
Zur Verwendung mit (Geräte) Handschuhbox mit rundem Anschluss mit 8 Zoll und ovalem Anschluss mit 7 x 10 Zoll
Größe Medium (9)