Learn More
Bel-Art™ F371500000 Spinbar cell stirring bar,Each
Artikelnummer. 12318239 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
12318239 9 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12318239
Marke: Bel-Art™ F371500000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für 10 mm-Spektralphotometerzellen mit Lichtpfad
  • Ermöglicht schnelles vertikales und horizontales Mischen mit minimalem Vortex
  • Erzeugt zentrifugale Pumpwirkung ohne Belüftung
  • Kann auch in Reagenzgläsern verwendet werden
  • Der Alnico-V Magnet, der mit PTFE ummantelt ist, verkratzt Küvetten nicht
  • Autoklavierbar
Bestellinformation
Durchmesser von 3/8 x 5/16 Zoll hoch (9.5 x 8 mm).
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,35 in.
Zur Verwendung mit (Geräte) 10-mm-Spektralfotometerküvette
Höhe (angloamerikanisch) 0,31 in.
Höhe (metrisch) 8 mm
Beschichtung PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Durchmesser (metrisch) 9 mm
Länge (metrisch) 9 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 50
Form Cross
Typ Magnetic Stir Bar