Learn More
Bel-Art™ Klare Messzylinder
Artikelnummer. 17844728
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
Graduierungen:
0,1 mL
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen Packungsgröße
17844728 500 ml 5 ml 1 Stück
30193476 25 ml 0,5 mL 1 Stück
30193423 10 ml 0,1 mL 1 Stück
17824728 50 ml 1 ml 1 Stück
17834728 250 ml 2 mL 1 Stück
30193477 100 ml 1 ml 1 Stück
30193431 1000 mL 10 ml 1 Stück
30193436 2000 mL 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17844728 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F286950000
Verfügbar ab: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Kein konkaver Meniskus, daher sind die erhabenen Ziffern, die einfache Skala und die Graduierungen leicht zu interpretieren.
  • Hergestellt aus klarem TPX
  • Bruchsicher
  • Die breite, achteckige Basis verhindert Umkippen und Wegrollen.
  • Chemikalien- und hitzebeständig bis 177 °C (350 °F)
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spécification
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Kunststoff
Toleranz Chemikalien- und hitzebeständig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Umfang Einzeln
Graduierungen 5 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Unterteilung 5 mL
Form Rund
Base Type Achteckig
Höhe (angloamerikanisch) 13,8 in.
Höhe (metrisch) 350.5 mm
Produkttyp Messzylinder
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.