Learn More
Bel-Art™ Klonierungszylinder
Artikelnummer. 10246182
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Groß
Klein, mittel, groß (Vielfalt)
Mittel
S
Packungsgröße:
40 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10246182 Groß 50 Stück
11795176 Klein, mittel, groß (Vielfalt) 40 Stück
11717085 S 50 Stück
10552683 Mittel 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10246182 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F378470300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 €
    112.52 € / 50 Stück
    Sparen 12.48 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polystyrol-Klonierungszylinder erleichtern die Isolierung einzelner Zellklone.
  • Spitz zulaufend
  • Gute Dichtfläche
  • Polystyrol
  • Steril
Bestellinformation
Die Einzelgrößen wurden in fünf Beuteln mit je 10 Zylindern geliefert; Die Probierpackung enthält vier Beutel mit je 10 Stück jeder Größe.
Spezifikation
Material Polystyrol
Diameter (Metric) Inside 9,5 mm
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Höhe (metrisch) 11 mm
Sterilität Steril
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.37 Zoll
Produkttyp Klon-Zylinder
Höhe (angloamerikanisch) 0.443 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Individuelle Isolierung und Züchtung von Klonen
Größe Groß