Learn More
Bel-Art™ Konischer SP Scienceware™ Röhrchenhalter
Artikelnummer. 11765234 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
1
Artikelnummer. 11765234
Marke: Bel-Art™ F187960000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine gute Sicht auf den gesamten Röhrcheninhalt. Der konische Bel Art™ SP Scienceware™ Röhrchenhalter lässt sich in wenigen Sekunden für die Aufnahme eines konischen Röhrchens in der Größe 15 oder 50 ml einrichten.
Ermöglicht dem Benutzer, den gesamten Inhalt der Röhrchen klar zu sehen. Bel Art™ SP Scienceware&Trade; Conical Tube Holder wird in nur wenigen Sekunden eingerichtet, um entweder ein 15-ml- oder ein 50-ml-konisches Röhrchen aufzunehmen.
  • Die vielseitige Halterung eignet sich für ein konisches 15 oder 50 ml-Röhrchen und ermöglicht die Betrachtung des gesamten Röhrcheninhalts
  • Röhrchen und Gestell können durch Zusammendrücken der aufrecht stehenden Halterung mit einer Hand bewegt werden
  • Das Röhrchen kann mit einer Hand in den Ständer gestellt oder daraus entnommen werden
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Aus chemikalienbeständigem Polypropylen
Spezifikation
Produkttyp Gestell, Röhrchen
Array 1 x 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Durchsichtig
Aufnahmevermögen Röhrchen (15 oder 50 ml)
Material Polypropylen
Positionen 1
Form Circular
Einschübe None
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 15 und 50 ml konische Röhrchen