Learn More
Bel-Art™ Deckglas-Pinzette
Artikelnummer. 12822031
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
102 mm
114 mm
Spitzenform:
Gebogen
Gerade
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Spitzenform unitSize
12822031 114 mm Gerade 2 Stück
10717165 102 mm Gebogen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12822031 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. H379430000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Spitzen sind so geformt, dass das Abdeckglas leicht angehoben werden kann. Bel-Art™ Die Deckglaspinzetten sind vollständig mit braunem Lack beschichtet. Teflon™ FEP und die FDA-Vorschriften bezüglich des direkten Lebensmittelkontakts einhalten.
  • Die braune FEP-Beschichtung aus PTFE schützt vor Kratzern
  • Die breite, gebogene Spitze eignet sich perfekt zum Anheben von Deckgläsern
Spezifikation
Spitzenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 4,5 in.
Material PTFE
Länge (metrisch) 114 mm
Produkttyp Pinzette
Ausführung Bbrown PTFE-FEP-Beschichtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anheben von Deckelgläsern
Typ FEP-beschichtete Deckglaspinzette
Modell Gleithalterung