Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Delrin™ Federschlauchklemmen
Artikelnummer. 10294441 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 10294441
Marke: Bel Art™ H182140000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die selbstschließende, federbetätigte Schlauchklemme ist für alle flexiblen Schläuche geeignet
  • Positivklemme öffnet durch Zusammendrücken der Griffe
  • Schließt von selbst, um den Fluss zu stoppen
  • Hergestellt aus chemikalien- und verfärbungsbeständigem Delrin™ Kunststoff und Edelstahl
Spezifikation
Menge 3
Typ PureFit Schlauchklemme
Material Acetal-Kunststoff, Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle flexiblen Schläuche mit einem Außendurchmesser von 0,46 in. (1,16 cm)
Farbe White
Jaw Type Angled
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm