Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tropfflaschen
Artikelnummer. 12338218 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12338218
Marke: Bel-Art™ F116370012
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einfach zusammenzudrückende Dispensierflaschen ermöglichen eine kritische Tropfenkontrolle
  • Die Verschlusskappe lässt sich leicht verriegeln und dichtet auch nach wiederholtem Gebrauch sicher ab
  • Die Öffnung an der Spitze beträgt 0.76 mm (0.030 Zoll)
  • Geformt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Translucent, Red
Material LDPE
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Non-sterile
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Dropper Capacity 0.5 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Öffnung Narrow, Threaded
Form Cylindrical
Höhe (metrisch) 82.6 mm
Produkttyp Dispensing Bottle
Breite (angloamerikanisch) 0.96 in.
Länge (angloamerikanisch) 3.25 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3.25 in.
Verschlussmaterial Polyethylene
Verschlussgröße 15 mm
Durchmesser (metrisch) 24.4 mm
Verschlusstyp Schnappverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar